2-Bromo-1-chloro-5-fluoro-3-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC57468-1G
APOSPC57468-1GEA 654 EUR InStock
APOSPC57468-1G
2-Bromo-1-chloro-5-fluoro-3-iodobenzene 95%
2-Bromo-1-chloro-5-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
CAS-Nummer: 2385641-26-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge