4-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic Acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC57470-1G
APOSPC57470-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC57470-1G
4-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic Acid 95%
4-Chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic Acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MDL Number: MFCD18257385
CAS-Nummer: 860296-20-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge