4-Brom-2-fluor-5-methoxyphenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5753-250MG
APOSPC5753-250MGEA 418 EUR InStock
APOSPC5753-250MG
4-Brom-2-fluor-5-methoxyphenylboronsäurepinakolester 96%
4-Brom-2-fluor-5-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BBrFO₃
MW: 330.99 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11855986
CAS-Nummer: 1150271-71-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge