4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC57760-1G
APOSPC57760-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC57760-1G
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂N
MDL Number: MFCD18391065
CAS-Nummer: 1254034-56-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge