4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC57769-1G
APOSPC57769-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC57769-1G
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₆Br₂F₂
MDL Number: MFCD18391075
CAS-Nummer: 1261580-21-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge