[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC57779-1G PC57779-250MG
APOSPC57779-1GEA 260 EUR InStock
APOSPC57779-1G APOSPC57779-250MG
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[3-Bromo-7-(trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formel: C₁₀H₆BrF₃OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29432909
CAS-Nummer: 2090924-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge