2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5778-1G PC5778-5G
APOSPC5778-1GEA 157 EUR InStock
APOSPC5778-1G APOSPC5778-5G
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Formel: C₆H₃ClF₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08461616
CAS-Nummer: 885276-10-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge