(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5780-1G
APOSPC5780-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5780-1G
(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin 97%
(±)-2-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Siedepunkt: 70,4…73.5 °C
Flash-Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038307
CAS-Nummer: 74788-44-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge