2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC5785-5G
APOSPC5785-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC5785-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Formel: C₆H₅F₅O₂
Siedepunkt: 50/100 mm °C
Dichte: 1,32
Flash-Pt: 23 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039257
CAS-Nummer: 356-86-5
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge