2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5810-25G
APOSPC5810-25GEA 161 EUR InStock
APOSPC5810-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol
Formel: C₈H₃F₅
Siedepunkt: 139…140 °C
Dichte: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 34 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00000300
CAS-Nummer: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge