3-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5867-1G PC5867-5G
APOSPC5867-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5867-1G APOSPC5867-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
3-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236296
CAS-Nummer: 575469-96-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge