2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-phenylenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5882-1G
APOSPC5882-1GEA 724 EUR InStock
APOSPC5882-1G
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-phenylenediamine
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-phenylenediamine
Formel: C₆H₄F₄N₂
Melting Pt: 142…145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039767
CAS-Nummer: 1198-64-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge