1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5963G-1G
APOSPC5963G-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5963G-1G
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol 96%
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluor-1,10-decandiol
Formel: C₁₀H₆F₁₆O₂
Siedepunkt: 134 °C/1mmHg
Melting Pt: 124 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192200
CAS-Nummer: 754-96-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge