2,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC5971-1G
APOSPC5971-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5971-1G
2,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2,5-Bis(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₅F₆N
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 302911-99-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge