1-(2,3-Dichlorophenyl)-3-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]guanidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6032-5G
APOSPC6032-5GEA 192 EUR InStock
APOSPC6032-5G
1-(2,3-Dichlorophenyl)-3-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]guanidine
1-(2,3-Dichlorophenyl)-3-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]guanidine
Formel: C₁₂H₈Cl₂F₃N₅O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05150372
CAS-Nummer: 618092-24-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge