2-Amino-5-hydroxybenzotrifluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6048-1G
APOSPC6048-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6048-1G
2-Amino-5-hydroxybenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-hydroxybenzotrifluoride
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177.124 g/mol
Melting Pt: 154…158 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862068
CAS-Nummer: 445-04-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge