3-Chloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC6052-1G
APOSPC6052-1GEA 314 EUR InStock
APOSPC6052-1G
3-Chloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
3-Chloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O
MW: 288.653 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109516
CAS-Nummer: 1211669-81-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge