3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC6078-25G
APOSPC6078-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC6078-25G
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)anilin 98%
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C11H10F3N3
MW: 241.2124 g/mol
Melting Pt: 130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846236
CAS-Nummer: 641571-11-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge