2-(Methylsulphonyl)-5-nitrobenzotrifluoride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6112-1G
APOSPC6112-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC6112-1G
2-(Methylsulphonyl)-5-nitrobenzotrifluoride 99%
2-(Methylsulphonyl)-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₈H₆F₃NO₄S
Melting Pt: 131…132 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176597
CAS-Nummer: 252561-91-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge