2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6115-1G
APOSPC6115-1GEA 389 EUR InStock
APOSPC6115-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₆H₄F₃NOS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12198128
CAS-Nummer: 1034566-13-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge