Perfluoro(methyldecalin) 85%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC6120-25G
APOSPC6120-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC6120-25G
Perfluoro(methyldecalin) 85%
Perfluoro(methyldecalin)
Formel: C₁₁F₂₀
Dichte: 1,96 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00014326
CAS-Nummer: 306-92-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge