2-(Perfluoro-7-methyloctyl)ethyl iodide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6120H-250MG
APOSPC6120H-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC6120H-250MG
2-(Perfluoro-7-methyloctyl)ethyl iodide 98%
2-(Perfluoro-7-methyloctyl)ethyl iodide
Formel: C₁₁H₄F₁₉I
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153247
CAS-Nummer: 40678-31-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge