Methyl perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoate) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6122D-1G
APOSPC6122D-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC6122D-1G
Methyl perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoate) 97%
Methyl perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoate)
Formel: C₇H₃F₁₁O₃
MW: 344.079 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042358
CAS-Nummer: 13140-34-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge