8H-Perfluorooctyl iodide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6171B-5G
APOSPC6171B-5GEA 101 EUR InStock
APOSPC6171B-5G
8H-Perfluorooctyl iodide
8H-Perfluorooctyl iodide
Formel: C₈HF₁₆I
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236712
CAS-Nummer: 79162-64-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge