Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC6172E-10G PC6172E-250G PC6172E-50G
APOSPC6172E-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6172E-10G APOSPC6172E-250G APOSPC6172E-50G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate


Formel: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432.18 g/mol
Siedepunkt: 92 °C/8mmHg
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 1.496 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077580
CAS-Nummer: 2144-53-8
EINECS: 218-407-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge