1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC6173-25G
APOSPC6173-25GEA 390 EUR InStock
APOSPC6173-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylmethyldichlorsilan
Formel: C₉H₇Cl₂F₁₃Si
Siedepunkt: 76 °C/12mmHg
Dichte: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042360
CAS-Nummer: 73609-36-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge