Tris(perfluorbutyl)amin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 87.6 EUR InStock
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorbutyl)amin
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
Siedepunkt: 170…180 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge