Pentadecafluorotriethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC6220D-100G
APOSPC6220D-100GEA 245 EUR InStock
APOSPC6220D-100G
Pentadecafluorotriethylamine
Pentadecafluorotriethylamine
Formel: C₆F₁₅N
Siedepunkt: 68…69 °C/743mmHg
Dichte: 1,736 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00166270
CAS-Nummer: 359-70-6
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge