Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Toluol-α-sulfonylfluorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC6222M-100G PC6222M-250G PC6222M-25G
APOSPC6222M-100GEA 149 EUR InStock
APOSPC6222M-100G APOSPC6222M-250G APOSPC6222M-25G
Toluol-α-sulfonylfluorid 99%
Toluol-α-sulfonylfluorid
Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds


Formel: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Melting Pt: 92…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007424
CAS-Nummer: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge