5-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6228-1G
APOSPC6228-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC6228-1G
5-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one 95%
5-Fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel: C₈H₅FO₂
Melting Pt: 102…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08544409
CAS-Nummer: 60770-49-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge