3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6257-1G PC6257-5G
APOSPC6257-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC6257-1G APOSPC6257-5G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₉H₇BrF₃NO₂
Melting Pt: 86…87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176598
CAS-Nummer: 755030-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge