Kaliumfluorid Dihydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 32.2 EUR InStock
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Kaliumfluorid Dihydrat 98%
Kaliumfluorid Dihydrat
Formel: FK·2H₂O
MW: 94.13 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Melting Pt: 41 °C
Dichte: 2.454 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149929
CAS-Nummer: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge