1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC6304-1G PC6304-10G PC6304-5G
APOSPC6304-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC6304-1G APOSPC6304-10G APOSPC6304-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₈H₆F₃N₅
MW: 229.17 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505006
CAS-Nummer: 1210732-94-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge