2-Amino-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC6362-5G
APOSPC6362-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC6362-5G
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Amino-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.1339 g/mol
Melting Pt: 88…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04974124
CAS-Nummer: 1483-54-1
EINECS: 216-047-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge