3-Fluor-4-methoxybenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC6364-5G
APOSPC6364-5GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC6364-5G
3-Fluor-4-methoxybenzylamin 98%
3-Fluor-4-methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116360
CAS-Nummer: 123652-95-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge