4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC6389-10G PC6389-5G PC6389-1G
APOSPC6389-10GEA 405 EUR InStock
APOSPC6389-10G APOSPC6389-5G APOSPC6389-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
4-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 285.06 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660289
CAS-Nummer: 886502-56-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge