Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silbertetrafluoroborat 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC6430-100G PC6430-10G PC6430-50G
APOSPC6430-100GEA 335 EUR InStock
APOSPC6430-100G APOSPC6430-10G APOSPC6430-50G
Silbertetrafluoroborat 99%
Silbertetrafluoroborat
Converts alpha-bromoalkanones to the corresponding fluoro-derivative, Tetrahedron Lett., 1979, 3357.Soluble in many organic solvents.


Formel: AgBF₄
MW: 194.67 g/mol
Melting Pt: 70…73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003408
CAS-Nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge