Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silbertrifluoracetat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC6440-25G PC6440-5G PC6440-100G
APOSPC6440-25GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC6440-25G APOSPC6440-5G APOSPC6440-100G
Silbertrifluoracetat 98%
Silbertrifluoracetat
Lewis acid catalyst for regioselective alkylation:Helv.Chim.Acta., 1989, 72, 1362; Can convert enol silyl ethers to alpha-acyloxy carbonyls, ask for reference.


Formel: C₂AgF₃O₂
Melting Pt: 257…260 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013199
CAS-Nummer: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge