1,1,2-Trifluordecen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6459-25G
APOSPC6459-25GEA 248 EUR InStock
APOSPC6459-25G
1,1,2-Trifluordecen 97%
1,1,2-Trifluordecen
Formel: C₁₀H₁₇F₃
Siedepunkt: 91 °C/90mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156047
CAS-Nummer: 692-05-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge