Natriumhexafluorotitanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6514-5G
APOSPC6514-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC6514-5G
Natriumhexafluorotitanat 98%
Natriumhexafluorotitanat
Formel: F₆Na₂Ti
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014244
CAS-Nummer: 17116-13-1
EINECS: 241-181-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge