N-Ethyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6534-1G
APOSPC6534-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC6534-1G
N-Ethyl-4-fluor-2-nitroanilin
N-Ethyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798367
CAS-Nummer: 774-22-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge