4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzenemethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6638-1G
APOSPC6638-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6638-1G
4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzenemethanol 97%
4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzenemethanol
Formel: C₉H₈F₄O₂
MW: 224.16 g/mol
Melting Pt: 45…50 °C
Flash-Pt: 107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08688060
CAS-Nummer: 83282-91-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge