4-(3-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6669-1G PC6669-250MG
APOSPC6669-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC6669-1G APOSPC6669-250MG
4-(3-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
4-(3-Fluorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445760
CAS-Nummer: 3202-36-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge