3-Brom-4-fluorbiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6677-1G
APOSPC6677-1GEA 29.2 EUR InStock
APOSPC6677-1G
3-Brom-4-fluorbiphenyl 97%
3-Brom-4-fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrF
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01571091
CAS-Nummer: 306935-88-6
UN: 3151
ADR: 9,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge