1,5-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6689-1G
APOSPC6689-1GEA 456 EUR InStock
APOSPC6689-1G
1,5-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene 97%
1,5-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈F₂O₂
Siedepunkt: 55 °C (50 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193047
CAS-Nummer: 79069-70-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge