Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC6820-100G PC6820-10G PC6820-50G PC6820-25G
APOSPC6820-100GEA 234 EUR InStock
APOSPC6820-100G APOSPC6820-10G APOSPC6820-50G APOSPC6820-25G
2,3,5,6-Tetrafluorphenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorphenol


Formel: C₆H₂F₄O
Siedepunkt: 140…143 °C
Melting Pt: 33…39 °C
Flash-Pt: 79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002157
CAS-Nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge