2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC6878-1G PC6878-25G PC6878-5G
APOSPC6878-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC6878-1G APOSPC6878-25G APOSPC6878-5G
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 99%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂F
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12911576
CAS-Nummer: 1184918-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge