3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6907-1G
APOSPC6907-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC6907-1G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236282
CAS-Nummer: 243128-47-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge