5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphonyl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC6954-100MG
APOSPC6954-100MGEA 288 EUR InStock
APOSPC6954-100MG
5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphonyl]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylsulphonyl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃NO₄S₃
MW: 426.239 g/mol
Melting Pt: 126…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068006
CAS-Nummer: 175203-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge