5-Bromo-7-fluoroindole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6967-1G
APOSPC6967-1GEA 266 EUR InStock
APOSPC6967-1G
5-Bromo-7-fluoroindole
5-Bromo-7-fluoroindole
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214.04 g/mol
Melting Pt: 24…25 °C
Flash-Pt: 110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04037876
CAS-Nummer: 883500-73-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge